Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, round bottom
04, 28 ml, 150 mm, 18 mm, 0,85 mm, 15 mm
Katalogové číslo 212-3310
Dodavatel:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
Katalogové číslo 212-3310
Dodavatel:  DELTALAB
Test tubes, round bottom
04, 28 ml, 150 mm, 18 mm, 0,85 mm, 15 mm
Přejít na:
Price
3 030,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 KS
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    18 mm
  • Ø vnitř.:
    15 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,85 mm
  • Kapacita:
    28 ml
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    04