Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, round bottom
Test tubes, round bottom
09, 22 ml, 150 mm, 16 mm, 0,70 mm, 13,6 mm
Katalogové číslo 212-3308
Dodavatel:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
Katalogové číslo 212-3308
Dodavatel:  DELTALAB
Test tubes, round bottom
09, 22 ml, 150 mm, 16 mm, 0,70 mm, 13,6 mm
Přejít na:
Price
2 760,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 KS
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    16 mm
  • Ø vnitř.:
    13,6 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,70 mm
  • Kapacita:
    22 ml
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    09