Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
07, 4 ml, 55 mm, 12 mm
Katalogové číslo 212-3165
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Test tubes
Katalogové číslo 212-3165
Dodavatel:  Greiner Bio-One
Test tubes
Test tubes
07, 4 ml, 55 mm, 12 mm
Přejít na:
Price
4 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 3.600 KS
Product Details & Documents
PS, clear or PP, transparent.
  • PP: good temperature resistance, good chemical resistance
  • PS: highly transparent, well suited to visual measurements
  • Matching push-in stoppers are optionally available
  • Can also be used as centrifuge tubes
Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    12 mm
  • Kapacita:
    4 ml
  • Délka:
    55 mm
  • Sekvence:
    07