Orders LinkContactUsLinkComponent
Multipurpose containers
Stránka momentálně čelí technickým potížím. Zkuste to prosím později. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
Multipurpose containers
08, 30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, conical bottom, skirted, without label, sterile, +
Katalogové číslo 212-3164
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Katalogové číslo 212-3164
Dodavatel:  Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Multipurpose containers
08, 30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, conical bottom, skirted, without label, sterile, +
Přejít na:
Price
2 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 400 KS
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
  • Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
  • For single use only
  • Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Ø vněj.:
    25,03 mm
  • Sterilní:
    +
  • Type:
    conical bottom, skirted, without label
  • Verze:
    sterile
  • Kapacita:
    30 ml
  • Popis:
    With HDPE screw cap
  • Výška:
    91,04 mm
  • Sekvence:
    08