Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
03, 12 ml, 100 mm, 16 mm
Katalogové číslo 212-3110
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Test tubes
Katalogové číslo 212-3110
Dodavatel:  Greiner Bio-One
Test tubes
Test tubes
03, 12 ml, 100 mm, 16 mm
Přejít na:
Price
4 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.600 KS
Product Details & Documents
PS, clear or PP, transparent.
  • PP: good temperature resistance, good chemical resistance
  • PS: highly transparent, well suited to visual measurements
  • Matching push-in stoppers are optionally available
  • Can also be used as centrifuge tubes
Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    16 mm
  • Kapacita:
    12 ml
  • Délka:
    100 mm
  • Sekvence:
    03