Orders LinkContactUsLinkComponent
Screwthread tubes, attachable
03, GL 45, 40 mm, 180 mm
Katalogové číslo 201-1608
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Screwthread tubes, attachable
Katalogové číslo 201-1608
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Screwthread tubes, attachable
Screwthread tubes, attachable
03, GL 45, 40 mm, 180 mm
Přejít na:
Price
501,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread GL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Specifikace
  • Závit:
    GL 45
  • Vnějš. Ø zkumavky:
    40 mm
  • Sekvence:
    03
  • Celková délka:
    180 mm