Orders LinkContactUsLinkComponent
Screwthread tubes, attachable
Screwthread tubes, attachable
02, GL 18, 16 mm, 100 mm
Katalogové číslo 201-1602
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Screwthread tubes, attachable
Katalogové číslo 201-1602
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Screwthread tubes, attachable
Screwthread tubes, attachable
02, GL 18, 16 mm, 100 mm
Přejít na:
Price
63,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread GL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Specifikace
  • Závit:
    GL 18
  • Vnějš. Ø zkumavky:
    16 mm
  • Sekvence:
    02
  • Celková délka:
    100 mm