Orders LinkContactUsLinkComponent
Stools
Stools
1, Roll stool to step on, plastic, Ø 300 mm, 420 mm
Katalogové číslo 139-1175
Dodavatel:   BOCHEM
Stools
Katalogové číslo 139-1175
Dodavatel:  BOCHEM
Stools
Stools
1, Roll stool to step on, plastic, Ø 300 mm, 420 mm
Přejít na:
Price
4 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Kickstool with GS safety control.
Specifikace
  • Popis:
    Roll stool to step on, plastic, Ø 300 mm
  • Výška:
    420 mm
  • Sekvence:
    1