Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
02, 2,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
  40447.K2
Buffer Solutions
  40447.K2
 :  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
02, 2,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
 :  
1 610,00 Kč
1 * 1 L
  • Bal.:
    1 L
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Sekvence:
    02
  • Přesnost pH:
    ±0.01
  • Hodnota pH:
    2,00
  • Cat. No.:
    40447.K2
  • Fyzická forma:
    Liquid
  • MDL čí.:
    MFCD00146252
  • Vzhled:
    Colourless