Buffer Solutions
01, 2,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:500 mL
- Referenční teplota:25 °C
- Sekvence:01
- Přesnost pH:±0.01
- Hodnota pH:2,00
- Cat. No.:40447.AP
- Fyzická forma:Liquid
- MDL čí.:MFCD00146252
- Vzhled:Colourless