pH buffer solutions, Specpure®
12, 1,00, ±0,01, HCl/KCl, Bezbarvá, 25 °C, Glass bottle, 4 L
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
- Typ balení:Glass bottle
- Typ pH pufru:HCl/KCl
- Bal.:4 L
- Referenční teplota:25 °C
- Barva:Bezbarvá
- Sekvence:12
- Přesnost pH:±0,01
- Hodnota pH:1,00