pH buffer solutions, Specpure®
10, 1,00, ±0,01, HCl/KCl, Bezbarvá, 25 °C, Glass bottle, 500 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Katalogové číslo 40446.AP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Typ pH pufru:HCl/KCl
- Bal.:500 mL
- Referenční teplota:25 °C
- Barva:Bezbarvá
- Sekvence:10
- Přesnost pH:±0,01
- Hodnota pH:1,00