Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
24, 7,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
  40439.K7
Buffer Solutions
  40439.K7
 :  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
24, 7,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
 :  
2 730,00 Kč
1 * 4 L
  • Bal.:
    4 L
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Sekvence:
    24
  • Přesnost pH:
    ±0.01
  • Hodnota pH:
    7,00
  • Cat. No.:
    40439.K7
  • Fyzická forma:
    Liquid
  • MDL čí.:
    MFCD00146252