Buffer Solutions
22, 7,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:500 mL
- Referenční teplota:25 °C
- Sekvence:22
- Přesnost pH:±0.01
- Hodnota pH:7,00
- Cat. No.:40439.AP
- Fyzická forma:Liquid
- MDL čí.:MFCD00146252