Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
08, 500 ml, 315 mm, 110 mm, Bílá
Katalogové číslo 116-1151
Dodavatel:   SEMADENI
Measuring scoops, PP
Katalogové číslo 116-1151
Dodavatel:  SEMADENI
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
08, 500 ml, 315 mm, 110 mm, Bílá
Přejít na:
Price
379,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
  • With flat, bevelled end and reinforced handle
  • Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
  • Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Šířka:
    110 mm
  • Kapacita:
    500 ml
  • Barva:
    Bílá
  • Délka:
    315 mm
  • Sekvence:
    08