Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
Buffer Solutions
08, 4,01, ±0.01, 25 °C, 1 L
Catalog # 38714.K2
Buffer Solutions
Catalog # 38714.K2
CAS Number:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
08, 4,01, ±0.01, 25 °C, 1 L
CAS Number:  
Price
1 630,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 L
Specifications
Specifications
  • Bal.:
    1 L
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Sekvence:
    08
  • Přesnost pH:
    ±0.01
  • Hodnota pH:
    4,01
  • Cat. No.:
    38714.K2
  • Fyzická forma:
    Liquid
  • MDL čí.:
    MFCD00146206