pH buffer solutions, Specpure®
26, 4,00, ±0,01, Ftalát, Červený, 25 °C, Glass bottle, 1 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Katalogové číslo 38713.K2
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Typ pH pufru:Ftalát
- Bal.:1 L
- Referenční teplota:25 °C
- Barva:Červený
- Sekvence:26
- Přesnost pH:±0,01
- Hodnota pH:4,00