Buffer Solutions
21, 7,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:4 L
- Referenční teplota:25 °C
- Sekvence:21
- Přesnost pH:±0.01
- Hodnota pH:7,00
- Zápach/vůně:Odourless
- Cat. No.:38712.K7
- Fyzická forma:Liquid
- MDL čí.:MFCD00146206