pH buffer solutions, Specpure®
62, 10,00, ±0,01, Uhličitan, Bezbarvá, 25 °C, Glass bottle, 4 L
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
- Typ balení:Glass bottle
- Typ pH pufru:Uhličitan
- Bal.:4 L
- Referenční teplota:25 °C
- Barva:Bezbarvá
- Sekvence:62
- Přesnost pH:±0,01
- Hodnota pH:10,00
- Cat. No.:38710.K7