Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
61, 10,00, ±0,01, Uhličitan, Bezbarvá, 25 °C, Glass bottle, 1 L
Catalog # 38710.K2
pH buffer solutions, Specpure®
Catalog # 38710.K2
CAS Number:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
61, 10,00, ±0,01, Uhličitan, Bezbarvá, 25 °C, Glass bottle, 1 L
CAS Number:  
Price
1 670,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Typ pH pufru:
    Uhličitan
  • Bal.:
    1 L
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    61
  • Přesnost pH:
    ±0,01
  • Hodnota pH:
    10,00