pH buffer solutions, Specpure®
66, 10,00, ±0,01, Uhličitan, Modrá, 25 °C, Glass bottle, 4 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Katalogové číslo 38709.K7
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Typ pH pufru:Uhličitan
- Bal.:4 L
- Referenční teplota:25 °C
- Barva:Modrá
- Sekvence:66
- Přesnost pH:±0,01
- Hodnota pH:10,00