Orders LinkContactUsLinkComponent
Glycin ≥99%
Glycin ≥99%
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Katalogové číslo 36435.A1
Glycin ≥99%
Katalogové číslo 36435.A1
Číslo CAS:  56-40-6
Glycin ≥99%
Glycin ≥99%
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  56-40-6
Price
4 000,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Purity: 99.5+% CAS No.: 56-40-6 Molecular Formula: H2NCH2CO2H Formula Weight: 75.07 Physical Form: Powder Density: 1.595 pH: 5,97 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 635782 Merck Reference: 14,4491 MDL No.: MFCD00008131
Synonyma:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • Číslo CAS:56-40-6
  • Vzorec:NH₂CH₂COOH
  • MDL číslo:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07
  • Merck Index:14,4491
  • Bod varu:181 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:∼ 245 °C (rozkl.)
  • Hustota:1,595
  •  :Density: 1,64 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-272-2
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024