Orders LinkContactUsLinkComponent
Rods, ceramic, round, solid, AL23
49, 6,0 mm, 200 mm
Katalogové číslo 32933.DR
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Katalogové číslo 32933.DR
Rods, ceramic, round, solid, AL23
49, 6,0 mm, 200 mm
Přejít na:
Price
1 760,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 200 mm
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    6,0 mm
  • Délka:
    200 mm
  • Sekvence:
    49