Orders LinkContactUsLinkComponent
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Rods, ceramic, round, solid, AL23
44, 5,0 mm, 300 mm
Katalogové číslo 32931.DW
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Katalogové číslo 32931.DW
Rods, ceramic, round, solid, AL23
44, 5,0 mm, 300 mm
Přejít na:
Price
2 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 300 mm
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    5,0 mm
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    44