Orders LinkContactUsLinkComponent
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Rods, ceramic, round, solid, AL23
05, 0,6 mm, 100 mm
Katalogové číslo 32921.DM
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Katalogové číslo 32921.DM
Rods, ceramic, round, solid, AL23
05, 0,6 mm, 100 mm
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mm
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    0,6 mm
  • Délka:
    100 mm
  • Sekvence:
    05