Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan ≥95% for spectrophotometry
5049, 4x1 L, 4
Katalogové číslo 32454.M1
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
n-Hexan ≥95% for spectrophotometry
Katalogové číslo 32454.M1
Číslo CAS:  110-54-3
n-Hexan ≥95% for spectrophotometry
n-Hexan ≥95% for spectrophotometry
5049, 4x1 L, 4
Přejít na:
Číslo CAS:  110-54-3
Price
9 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4 KS
Product Details & Documents
Purity: 95+% CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.659 Refractive Index: 1.3750 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 Merck Reference: 14,4694 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009520
Synonyma:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • Číslo CAS:110-54-3
  • Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL číslo:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18
  • Merck Index:14,4694
  • Bod varu:69 °C
  • Bod tání:–95 °C
  • Hustota:0,659
  • Bod vzplanutí:–23 °C (–9 °F)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-777-6
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    4
  • Sekvence:
    5049
  • Pk Info:
    4x1 L