Orders LinkContactUsLinkComponent
methylcyklohexan ≥99%
methylcyklohexan ≥99%
3401, Glass bottle for solids, 100 g
Katalogové číslo 31861.22
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
methylcyklohexan ≥99%
Katalogové číslo 31861.22
Číslo CAS:  108-87-2
methylcyklohexan ≥99%
methylcyklohexan ≥99%
3401, Glass bottle for solids, 100 g
Přejít na:
Číslo CAS:  108-87-2
Price
2 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 108-87-2 Molecular Formula: C7H14 Formula Weight: 98.19 Flash Point: -4°(-25°F) Physical Form: Liquid Density: 0.771 Refractive Index: 1.4230 Appearance: Colourless Melting Point: -126° Boiling Point: 101° Beilstein Reference: 505972 Merck Reference: 14,6047 UN No.: 2296 MDL No.: MFCD00001497
  • Číslo CAS:108-87-2
  • Vzorec:C₆H₁₁CH₃
  • MDL číslo:MFCD00001497
  • Molecular Weight:98.19
  • Merck Index:14,6047
  • Bod varu:101 °C
  • Bod tání:–126 °C
  • Hustota:0,771
  • Bod vzplanutí:–4 °C (–25 °F)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2296
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-624-3
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
Specifikace