Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrogendifluorid amonný ≥95%, tech.
Hydrogendifluorid amonný ≥95%, tech.
4058, Glass bottle for solids, 2 kg
Katalogové číslo 14660.A3
Toxický
Korozi způsobující
Hydrogendifluorid amonný ≥95%, tech.
Katalogové číslo 14660.A3
Číslo CAS:  1341-49-7
Hydrogendifluorid amonný ≥95%, tech.
Hydrogendifluorid amonný ≥95%, tech.
4058, Glass bottle for solids, 2 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  1341-49-7
Price
4 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 kg
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 1341-49-7 Molecular Formula: (NH4)HF2 Formula Weight: 57.04 Physical Form: Flake Density: 1.500 pH: 2-3 Melting Point: 120-122° Boiling Point: 238° Merck Reference: 14,498 UN No.: 1727 MDL No.: MFCD00012018
Synonyma:  Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
  • Číslo CAS:1341-49-7
  • Vzorec:NH₄HF₂
  • MDL číslo:MFCD00012018
  • Molecular Weight:57.04
  • Merck Index:14,498
  • Bod varu:238 °C
  • Bod tání:120…122 °C
  • Hustota:1,500
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:215-676-4
  • ADR:8,II
  •  :Density: 0,8 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1727
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    2 kg
  • Sekvence:
    4058
Specifikace