Oxid teluričitý, tech.
3545, Plastová láhev, 250 g
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Oxid teluričitý, tech.
Katalogové číslo 10608.30
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 7446-07-3
Přejít na:
Product Details & Documents
CAS No.: 7446-07-3 Molecular Formula: TeO2 Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 5.8 Odour: Odourless Merck Reference: 14,9123 MDL No.: MFCD00011263
- Číslo CAS:7446-07-3
- Vzorec:O₂Te
- MDL číslo:MFCD00011263
- Molecular Weight:159.6
- Merck Index:14,9123
- Bod varu:1245 °C (1013 hPa)
- Bod tání:733 °C
- Hustota:5,8
- :Density: 5,6 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:231-193-1
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545