Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
01, Náhradní mlecí nádobka 80 ml, Aplikace s nízkou teplotou (-200°C) Dobrá chemická odolnost díky ETFE a vyztuženému skleněnému vláknu se vstupem z nerezové oceli
Katalogové číslo 412-0001
Dodavatel:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Katalogové číslo 412-0001
Dodavatel:  IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
01, Náhradní mlecí nádobka 80 ml, Aplikace s nízkou teplotou (-200°C) Dobrá chemická odolnost díky ETFE a vyztuženému skleněnému vláknu se vstupem z nerezové oceli
Přejít na:
Price
14 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Náhradní mlecí nádobka 80 ml
  • Sekvence:
    01
  • Určeno pro:
    Aplikace s nízkou teplotou (-200°C) Dobrá chemická odolnost díky ETFE a vyztuženému skleněnému vláknu se vstupem z nerezové oceli