Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
02, Large insulating dewar flasks, type 134
Katalogové číslo KGWA1265
Dodavatel: KGW
Přejít na:
Product Details & Documents
Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniques, medicinal techniques, biotechnology, storing of CO₂ and pressure-less space for coolants.
- With side grips
- Lid made of metal, blue coated with insulating disc
- Lid with over pressure valve
- Lockable lid and roller base
Certifications: Glass material according to ISO 3585 and Dewar flasks according to DIN 12492.
Specifikace
- Popis:Large insulating dewar flasks, type 134
- Sekvence:02
- Cat. No.:KGWA1265
- Kapacita:28 L
- Model:134
- Celková výška:765 mm
- Denní vypařování:0,6 L
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Insulating disc for type 131
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Insulating disc for type 133
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Insulating disc for type 135
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Linen-bag for type 132
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Linen-bag for type 135
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Insulating disc for type 132
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Linen-bag for type 131
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Linen-bag for type 133
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Linen-bag for type 134
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Insulating disc for type 134