Orders LinkContactUsLinkComponent
Třepačky vortexové, Vortex-Genie®
Vortex-Genie® 2T vírový mixér, EU-zástrčka
  444-9174
Třepačky vortexové, Vortex-Genie®
  444-9174
Třepačky vortexové, Vortex-Genie®
Třepačky vortexové, Vortex-Genie®
Vortex-Genie® 2T vírový mixér, EU-zástrčka
19 010,00 Kč
1 * 1 KS
Robustní a spolehlivé vortexové třepačky s kovovým pláštěm a gumovými nožkami, které chrání před vibracemi a pohybem na pracovní desce. Třepačka Vortex-Genie® 1 s dotykovým režimem a pevnou rychlostí je ideální pro intenzivní třepání náročných vzorků.
  • K dispozici široká škála nástavců
  • funkce časovače Vortex-Genie® 2T; dotykové ovládání 1 až 60 sekund, handsfree 1 až 60 minut nebo nepřetržité
  • Lze použít v chladírně nebo inkubátoru
Vortex-Genie® 2 má nastavitelnou rychlost podle požadavků od jemného až po intenzivní třepání, pracuje v nepřetržitém nebo dotykovém režimu. Zkumavky nemusí být uzavřené, během třepání nedochází k rozlití.
Třepačka Vortex-Genie® 2T má stejné vlastnosti jako Vortex-Genie® 2 a navíc obsahuje integrovanou funkci časovače, lze ji také použít v nepřetržitém režimu bez časového limitu.
 : třepačka Vortex-Genie® 1 je dodávána se standardním dotykovým nástavcem pro jednu zkumavku. K dispozici je volitelný 76mm nástavec vhodný pro kádinky, baňky a řadu zkumavek. Třepačky Vortex-Genie® 2 a 2T jsou dodávány se standardním dotykovým nástavcem pro jednu zkumavky 76mm nástavcem pro kádinky, baňky a řadu zkumavek.
 : V závislosti na rychlosti
Startovací sada pro více vzorků se skládá z 152 mm platformy, pěnové vložky pro 60 mikrozkumavek a pěnové vložky pro 1 standardní mikrodestičku
Velká sada vzorků je ideální pro míchání kádinek, baněk a velkých zkumavek. Sada se skládá ze zapuštěné platformy, 2 elastických pásů, prázdné pěnové vložky, pěnové vložky pro trubky 4×29 až 37 mm, pěnové vložky pro trubky 8×14 až 29 mm a pěnové vložky pro trubky 12×9 až 16 trubky mm
Malý nástavec na ampulku/zkumavku umožňuje energické promíchání až 4×15 až 17 mm Ø zkumavek nebo ampulí
Velký nástavec na ampule/zkumavku umožňuje energické promíchání až 4×10 až 17 mm Ø zkumavek nebo ampulí
  • Popis:
    Vortex-Genie® 2T vírový mixér, EU-zástrčka
  • Hmotnost:
    4 kg
  • Cat. No.:
    444-9174
  • Š×H×V:
    122×165×165 mm
  • Oběh:
    4 mm
  • Třepání:
    Orbitální
  • Model:
    Vortex-Genie® 2T
  • Rozsah rychlosti:
    600 - 2700 min⁻¹
  • Maximální kapacita:
    500 ml*
Accessories
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5905
    20
    Nástavec, 152 mm, bez vložky (vložky uvedeny níže)
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 1 KS - 2 160,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5916
    23
    Nástavec pro pěnové vložky (pěnové vložky uvedeny níže)
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 1 KS - 5 800,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5915
    05
    Elastické kroužky k upevnění nádob na nástavec pro pěnové vložky
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 2 KS - 357,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5903
    25
    Gumový kryt pro Ø 75 mm nástavec
    Vortex-Genies®
    1 * 1 KS - 1 510,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-0061
    29
    Dvoupatrová vložka pro 96jamkové destičky (k nástavci velikosti 152 mm)
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 1 KS - 3 000,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-9162
    15
    Nástavec velký pro ampule/zkumavky****
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 1 KS - 8 500,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-0443
    19
    Nástavec s gumovým krytem, 7,6 cm
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 2 390,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-1052
    34
    Držák pro třepání mikrozkumavek ve vertikální poloze, 15 ml a 50 ml (6×50 ml, 6×15 ml a 12 mikrozkumavek)
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 8 370,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5917
    02
    Sada vložek: 1 od každé: bez otvorů, pro zkumavky 9 - 16 mm, 14 - 29 mm a 29 - 37 mm (k nástavci pro pěnové vložky)
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 4 KS - 2 460,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-0060
    16
    Sada pro velké vzorky**
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 1 KS - 8 500,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-0724
    28
    Nástavec TurboMix pro 12×1,5/2,0ml mikrozkumavek s nasazovacím nebo šroubovacím uzávěrem
    Vortex Genie® 2 a Vortex Pulse
    1 * 1 KS - 11 770,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • SCIISI-0513
    17
    Nástavec pro mikrotitrační destičky Applied Biosystems
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 5 800,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-1043
    14
    Držák pro třepání zkumavek v horizontální poloze, 50 ml (6×50 ml)
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 6 060,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-9161
    26
    Nástavec malý pro ampule/zkumavky***
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 1 KS - 5 800,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-1044
    13
    Držák pro třepání zkumavek v horizontální poloze, 15 ml (12×15 ml)
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 6 880,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-1045
    11
    Držák pro třepání mikrozkumavek v horizontální poloze (24 mikrozkumavek)
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 7 630,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-1046
    32
    Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze při vysoké rychlosti, 50 ml (3×50 ml)
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 5 620,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • SCII0K-0236-408
    03
    Spodní díl se sadou šroubů
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 2 150,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-1050
    35
    Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze, 15 ml (12×15 ml)
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 6 880,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-1047
    31
    Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze při vysoké rychlosti, 15 ml (6×15 ml)
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 6 360,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-1048
    30
    Držák pro třepání mikrozkumavek ve vertikální poloze při vysoké rychlosti (9 mikrozkumavek)
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 7 110,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-1051
    33
    Držák pro třepání mikrozkumavek ve vertikální poloze (24 mikrozkumavek)
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 7 630,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-1049
    36
    Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze, 50 ml (6×50 ml)
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 6 060,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-0775
    10
    Držák pro mikrozkumavky se šroubovacím uzávěrem 12×2,0 ml (k použití s nástavcem TurboMix)
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 1 KS - 3 440,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5914
    06
    Vložka pěnová pro zkumavky 9 − 16 mm Ø (k nástavci pro pěnové vložky)
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 2 KS - 1 210,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5913
    09
    Vložka pěnová, bez otvorů (k nástavci pro pěnové vložky)
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 2 KS - 1 210,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5912
    07
    Vložka pěnová pro zkumavky 14 − 29 mm Ø (k nástavci pro pěnové vložky)
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 2 KS - 1 210,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5911
    08
    Vložka pěnová pro zkumavky 29 − 37 mm Ø (k nástavci pro pěnové vložky)
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 2 KS - 1 210,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5921
    01
    Adaptér pro 60 mikrozkumavek (k nástavci velikosti152 mm)
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 2 KS - 2 590,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5919
    27
    Vložka pro mikrotitrační destičky (k nástavci velikosti 152 mm)
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 2 KS - 2 640,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5904
    18
    Nástavec univerzální Multiple sample starter set*
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    1 * 1 KS - 4 800,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5902
    21
    Nástavec, Ø 75 mm bez gumového krytu
    Vortex-Genies®
    1 * 1 KS - 1 540,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • SCII0K-0513-900
    24
    Náhradní elastické kroužky
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KIT - 357,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • 444-5901
    22
    Pop-off cup
    Vortex-Genies®, Disruptor-Genie
    1 * 1 KS - 1 510,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • SCII504-0232-00
    04
    Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platform
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    1 * 2 KS - 3 230,00 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Určeno pro
  • SCIISI-HP524
    12
    Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 KS - 7 460,00 Kč