Orders LinkContactUsLinkComponent
Třepačky vortexové, Vortex-Genie®
Třepačky vortexové, Vortex-Genie®
Vortex třepačka, Vortex-Genie® 2, EU zástrčka
Katalogové číslo 444-5900
Třepačky vortexové, Vortex-Genie®
Katalogové číslo 444-5900
Třepačky vortexové, Vortex-Genie®
Třepačky vortexové, Vortex-Genie®
Vortex třepačka, Vortex-Genie® 2, EU zástrčka
Price
15 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Robustní a spolehlivé vortexové třepačky s kovovým pláštěm a gumovými nožkami, které chrání před vibracemi a pohybem na pracovní desce. Třepačka Vortex-Genie® 1 s dotykovým režimem a pevnou rychlostí je ideální pro intenzivní třepání náročných vzorků.
  • K dispozici široká škála nástavců
  • funkce časovače Vortex-Genie® 2T; dotykové ovládání 1 až 60 sekund, handsfree 1 až 60 minut nebo nepřetržité
  • Lze použít v chladírně nebo inkubátoru
Vortex-Genie® 2 má nastavitelnou rychlost podle požadavků od jemného až po intenzivní třepání, pracuje v nepřetržitém nebo dotykovém režimu. Zkumavky nemusí být uzavřené, během třepání nedochází k rozlití.
Třepačka Vortex-Genie® 2T má stejné vlastnosti jako Vortex-Genie® 2 a navíc obsahuje integrovanou funkci časovače, lze ji také použít v nepřetržitém režimu bez časového limitu.
Informace o dodávce: třepačka Vortex-Genie® 1 je dodávána se standardním dotykovým nástavcem pro jednu zkumavku. K dispozici je volitelný 76mm nástavec vhodný pro kádinky, baňky a řadu zkumavek. Třepačky Vortex-Genie® 2 a 2T jsou dodávány se standardním dotykovým nástavcem pro jednu zkumavky 76mm nástavcem pro kádinky, baňky a řadu zkumavek.
Upozornení: V závislosti na rychlosti
Startovací sada pro více vzorků se skládá z 152 mm platformy, pěnové vložky pro 60 mikrozkumavek a pěnové vložky pro 1 standardní mikrodestičku
Velká sada vzorků je ideální pro míchání kádinek, baněk a velkých zkumavek. Sada se skládá ze zapuštěné platformy, 2 elastických pásů, prázdné pěnové vložky, pěnové vložky pro trubky 4×29 až 37 mm, pěnové vložky pro trubky 8×14 až 29 mm a pěnové vložky pro trubky 12×9 až 16 trubky mm
Malý nástavec na ampulku/zkumavku umožňuje energické promíchání až 4×15 až 17 mm Ø zkumavek nebo ampulí
Velký nástavec na ampule/zkumavku umožňuje energické promíchání až 4×10 až 17 mm Ø zkumavek nebo ampulí
Specifikace
  • Popis:
    Vortex třepačka, Vortex-Genie® 2, EU zástrčka
  • Hmotnost:
    4 kg
  • Cat. No.:
    444-5900
  • Š×H×V:
    122×165×165 mm
  • Oběh:
    4 mm
  • Třepání:
    Orbitální
  • Model:
    Vortex-Genie® 2
  • Rozsah rychlosti:
    600 - 2700 min⁻¹
  • Maximální kapacita:
    500 ml*
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec, 152 mm, bez vložky (vložky uvedeny níže)
    Nástavec, 152 mm, bez vložky (vložky uvedeny níže)
    444-5905
    20
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 160,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec pro pěnové vložky (pěnové vložky uvedeny níže)
    Nástavec pro pěnové vložky (pěnové vložky uvedeny níže)
    444-5916
    23
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 800,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Elastické kroužky k upevnění nádob na nástavec pro pěnové vložky
    Elastické kroužky k upevnění nádob na nástavec pro pěnové vložky
    444-5915
    05
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 357,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Gumový kryt pro Ø 75 mm nástavec
    Gumový kryt pro Ø 75 mm nástavec
    444-5903
    25
    Vortex-Genies®
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 510,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Dvoupatrová vložka pro 96jamkové destičky (k nástavci velikosti 152 mm)
    Dvoupatrová vložka pro 96jamkové destičky (k nástavci velikosti 152 mm)
    444-0061
    29
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 000,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec velký pro ampule/zkumavky****
    Nástavec velký pro ampule/zkumavky****
    444-9162
    15
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 500,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec s gumovým krytem, 7,6 cm
    Nástavec s gumovým krytem, 7,6 cm
    444-0443
    19
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 390,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák pro třepání mikrozkumavek ve vertikální poloze, 15 ml a 50 ml (6×50 ml, 6×15 ml a 12 mikrozkumavek)
    Držák pro třepání mikrozkumavek ve vertikální poloze, 15 ml a 50 ml (6×50 ml, 6×15 ml a 12 mikrozkumavek)
    444-1052
    34
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 370,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Sada vložek: 1 od každé: bez otvorů, pro zkumavky 9 - 16 mm, 14 - 29 mm a 29 - 37 mm (k nástavci pro pěnové vložky)
    Sada vložek: 1 od každé: bez otvorů, pro zkumavky 9 - 16 mm, 14 - 29 mm a 29 - 37 mm (k nástavci pro pěnové vložky)
    444-5917
    02
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 4 KS - 2 460,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Sada pro velké vzorky**
    Sada pro velké vzorky**
    444-0060
    16
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 500,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec TurboMix pro 12×1,5/2,0ml mikrozkumavek s nasazovacím nebo šroubovacím uzávěrem
    Nástavec TurboMix pro 12×1,5/2,0ml mikrozkumavek s nasazovacím nebo šroubovacím uzávěrem
    444-0724
    28
    Vortex Genie® 2 a Vortex Pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 11 770,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec pro mikrotitrační destičky Applied Biosystems
    Nástavec pro mikrotitrační destičky Applied Biosystems
    SCIISI-0513
    17
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 800,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák pro třepání zkumavek v horizontální poloze, 50 ml (6×50 ml)
    Držák pro třepání zkumavek v horizontální poloze, 50 ml (6×50 ml)
    444-1043
    14
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 060,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec malý pro ampule/zkumavky***
    Nástavec malý pro ampule/zkumavky***
    444-9161
    26
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 800,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák pro třepání zkumavek v horizontální poloze, 15 ml (12×15 ml)
    Držák pro třepání zkumavek v horizontální poloze, 15 ml (12×15 ml)
    444-1044
    13
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák pro třepání mikrozkumavek v horizontální poloze (24 mikrozkumavek)
    Držák pro třepání mikrozkumavek v horizontální poloze (24 mikrozkumavek)
    444-1045
    11
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze při vysoké rychlosti, 50 ml (3×50 ml)
    Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze při vysoké rychlosti, 50 ml (3×50 ml)
    444-1046
    32
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 620,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Spodní díl se sadou šroubů
    Spodní díl se sadou šroubů
    SCII0K-0236-408
    03
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 150,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze, 15 ml (12×15 ml)
    Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze, 15 ml (12×15 ml)
    444-1050
    35
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze při vysoké rychlosti, 15 ml (6×15 ml)
    Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze při vysoké rychlosti, 15 ml (6×15 ml)
    444-1047
    31
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 360,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák pro třepání mikrozkumavek ve vertikální poloze při vysoké rychlosti (9 mikrozkumavek)
    Držák pro třepání mikrozkumavek ve vertikální poloze při vysoké rychlosti (9 mikrozkumavek)
    444-1048
    30
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 110,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák pro třepání mikrozkumavek ve vertikální poloze (24 mikrozkumavek)
    Držák pro třepání mikrozkumavek ve vertikální poloze (24 mikrozkumavek)
    444-1051
    33
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze, 50 ml (6×50 ml)
    Držák pro třepání zkumavek ve vertikální poloze, 50 ml (6×50 ml)
    444-1049
    36
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 060,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák pro mikrozkumavky se šroubovacím uzávěrem 12×2,0 ml (k použití s nástavcem TurboMix)
    Držák pro mikrozkumavky se šroubovacím uzávěrem 12×2,0 ml (k použití s nástavcem TurboMix)
    444-0775
    10
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 440,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pěnová pro zkumavky 9 − 16 mm Ø (k nástavci pro pěnové vložky)
    Vložka pěnová pro zkumavky 9 − 16 mm Ø (k nástavci pro pěnové vložky)
    444-5914
    06
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 1 210,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pěnová, bez otvorů (k nástavci pro pěnové vložky)
    Vložka pěnová, bez otvorů (k nástavci pro pěnové vložky)
    444-5913
    09
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 1 210,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pěnová pro zkumavky 14 − 29 mm Ø (k nástavci pro pěnové vložky)
    Vložka pěnová pro zkumavky 14 − 29 mm Ø (k nástavci pro pěnové vložky)
    444-5912
    07
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 1 210,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pěnová pro zkumavky 29 − 37 mm Ø (k nástavci pro pěnové vložky)
    Vložka pěnová pro zkumavky 29 − 37 mm Ø (k nástavci pro pěnové vložky)
    444-5911
    08
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 1 210,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Adaptér pro 60 mikrozkumavek (k nástavci velikosti152 mm)
    Adaptér pro 60 mikrozkumavek (k nástavci velikosti152 mm)
    444-5921
    01
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 2 590,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pro mikrotitrační destičky (k nástavci velikosti 152 mm)
    Vložka pro mikrotitrační destičky (k nástavci velikosti 152 mm)
    444-5919
    27
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 2 640,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec univerzální Multiple sample starter set*
    Nástavec univerzální Multiple sample starter set*
    444-5904
    18
    Vortex-Genies® s výjimkou Vortex-Genie® 1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 4 800,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec, Ø 75 mm bez gumového krytu
    Nástavec, Ø 75 mm bez gumového krytu
    444-5902
    21
    Vortex-Genies®
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 540,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Náhradní elastické kroužky
    Náhradní elastické kroužky
    SCII0K-0513-900
    24
    Vortex-Genie® 2 a Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT - 357,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Pop-off cup
    Pop-off cup
    444-5901
    22
    Vortex-Genies®, Disruptor-Genie
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 510,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platform
    Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platform
    SCII504-0232-00
    04
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 3 230,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    SCIISI-HP524
    12
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 460,00 Kč