Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
04, Beater A11.3, Pro materiály s tvrdostí dle Mohrse až 9
  412-1102
 :   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
  412-1102
 :  IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
04, Beater A11.3, Pro materiály s tvrdostí dle Mohrse až 9
7 400,00 Kč
1 * 1 KS
  • Popis:
    Beater A11.3
  • Sekvence:
    04
  • Určeno pro:
    Pro materiály s tvrdostí dle Mohrse až 9