Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round
Buckets, Round
1000 ml, Bezbarvá, 15 L, 310 mm, 370 mm
Katalogové číslo 216-1512
Dodavatel:   VITLAB
Buckets, Round
Katalogové číslo 216-1512
Dodavatel:  VITLAB
Buckets, Round
Buckets, Round
1000 ml, Bezbarvá, 15 L, 310 mm, 370 mm
Přejít na:
Price
904,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Graduated
  • Very good thermal resistance
  • Very good chemical resistance
Universal multipurpose bucket with spout, reinforced rim and handle.
Specifikace
  • Kapacita:
    15 L
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Výška:
    370 mm
  • Dělení:
    1000 ml
  • Ø:
    310 mm