Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round
Buckets, Round
1000 ml, Bezbarvá, 12 L, 310 mm, 330 mm
Katalogové číslo 216-1511
Dodavatel:   VITLAB
Buckets, Round
Katalogové číslo 216-1511
Dodavatel:  VITLAB
Buckets, Round
Buckets, Round
1000 ml, Bezbarvá, 12 L, 310 mm, 330 mm
Přejít na:
Price
820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Graduated
  • Very good thermal resistance
  • Very good chemical resistance
Universal multipurpose bucket with spout, reinforced rim and handle.
Specifikace
  • Kapacita:
    12 L
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Výška:
    330 mm
  • Dělení:
    1000 ml
  • Ø:
    310 mm