Buckets
02, Bílá, 10 L, 290 mm, 300 mm
Katalogové číslo 216-1502
Dodavatel: VITLAB
Přejít na:
Product Details & Documents
HDPE, white.
- Good chemical and temperature resistance
- Graduated with litre scale
- Without spout
For industrial and laboratory applications. With handle and tight closing, transparent lid.
Specifikace
- Kapacita:10 L
- Barva:Bílá
- Výška:300 mm
- Sekvence:02
- Ø vněj.:290 mm
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Lid, PP, for 10 l bucket
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Lid, PP, for 5 l bucket