Orders LinkContactUsLinkComponent
Tloučky
40 mm, 160 mm, 410-0084
Katalogové číslo 410-0087
Dodavatel:   VITLAB
Tloučky
Katalogové číslo 410-0087
Dodavatel:  VITLAB
Tloučky
Tloučky
40 mm, 160 mm, 410-0084
Přejít na:
Price
1 170,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Melamin-formaldehyd, bílý.
Specifikace
  • Určeno pro:
    410-0084
  • Ø hlavy:
    40 mm
  • Délka:
    160 mm