Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Straight, pointed, 145 mm
Katalogové číslo 232-1913
Dodavatel:   VITLAB
Forceps
Katalogové číslo 232-1913
Dodavatel:  VITLAB
Forceps
Forceps
Straight, pointed, 145 mm
Přejít na:
Price
53,50 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PMP, white. Multipurpose forceps for a wide range of applications.
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable
  • Robust, pliable, self-sprung
Specifikace
  • Type:
    Straight, pointed
  • Délka:
    145 mm