Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, drum
Funnels, drum
250 mm, PP, 30 mm, 260 mm
Katalogové číslo 221-1412
Dodavatel:   VITLAB
Funnels, drum
Katalogové číslo 221-1412
Dodavatel:  VITLAB
Funnels, drum
Funnels, drum
250 mm, PP, 30 mm, 260 mm
Price
354,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP or HDPE, translucent.
  • Very good (PP) or good (HDPE) chemical resistance
  • Filter insert made from stainless steel and aluminium is available separately for 200 and 250 mm sizes
  • Quick and easy to clean
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Specifikace
  • Vněj. Ø nálevky:
    250 mm
  • Délka:
    260 mm
  • Materiál:
    PP
  • Vnější Ø stonku:
    30 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Sieve insert, Ø 50 mm, for funnels 221-1411 and 221-1412
    Sieve insert, Ø 50 mm, for funnels 221-1411 and 221-1412
    221-1416
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 152,00 Kč