Sample containers with screw cap
180 ml, 54 mm, 112 mm, GL 56
Katalogové číslo 216-3196
Dodavatel: VITLAB
Přejít na:
Product Details & Documents
PFA, with PFA screw cap.
- Good chemical resistance
- Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:54 mm
- Závit:GL 56
- Kapacita:180 ml
- Výška:112 mm