Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
06, 1000 ml, , 141 mm, 109 mm, 100 ml
Katalogové číslo 213-1609
Dodavatel:   VITLAB
Beakers, low form
Katalogové číslo 213-1609
Dodavatel:  VITLAB
Beakers, low form
Beakers, low form
06, 1000 ml, , 141 mm, 109 mm, 100 ml
Přejít na:
Price
4 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PFA, translucent, with spout.
  • Excellent chemical resistance
  • High thermal resistance from –270 to +250 °C
  • Autoclavable
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifikace
  • Ø vněj.:
    109 mm
  • Interval stupnice:
    100 ml
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Výška:
    141 mm
  • Sekvence:
    06