Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
03, 100 ml, , 72 mm, 50 mm, 20 ml
Katalogové číslo 213-1604
Dodavatel:   VITLAB
Beakers, low form
Katalogové číslo 213-1604
Dodavatel:  VITLAB
Beakers, low form
Beakers, low form
03, 100 ml, , 72 mm, 50 mm, 20 ml
Přejít na:
Price
1 060,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PFA, translucent, with spout.
  • Excellent chemical resistance
  • High thermal resistance from –270 to +250 °C
  • Autoclavable
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifikace
  • Ø vněj.:
    50 mm
  • Interval stupnice:
    20 ml
  • Kapacita:
    100 ml
  • Výška:
    72 mm
  • Sekvence:
    03