Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
01, 25 ml, , 50 mm, 32 mm, 5 ml
Katalogové číslo 213-1602
Dodavatel:   VITLAB
Beakers, low form
Katalogové číslo 213-1602
Dodavatel:  VITLAB
Beakers, low form
Beakers, low form
01, 25 ml, , 50 mm, 32 mm, 5 ml
Přejít na:
Price
602,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PFA, translucent, with spout.
  • Excellent chemical resistance
  • High thermal resistance from –270 to +250 °C
  • Autoclavable
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifikace
  • Ø vněj.:
    32 mm
  • Interval stupnice:
    5 ml
  • Kapacita:
    25 ml
  • Výška:
    50 mm
  • Sekvence:
    01