Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
130 mm, 5 mm
Katalogové číslo 231-2151
Dodavatel:   RSG
Spoon spatulas, micro
Katalogové číslo 231-2151
Dodavatel:  RSG
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
130 mm, 5 mm
Přejít na:
Price
113,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • With round handle and one bent spoon
  • Excellent temperature resistance, autoclavable
  • Good resistance to chemicals
  • Very flexible
Documents
Specifikace
  • Délka:
    130 mm
  • Šířka čepele:
    5 mm