Double spatulas, narrow
Stiff, 150 mm, 9 mm
Catalog # 231-0563
Supplier: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Specifikace
- Popis:Stiff
- Délka:150 mm
- Šířka čepele:9 mm