Scoops
1000 ml, 320 mm
Dodavatel: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel. Manual scoops for collecting or measuring powders, pastes or granulates.
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Robust design
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Kapacita:1000 ml
- Délka:320 mm