Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
450 ml, 250 mm
Katalogové číslo 231-0202
Dodavatel:   RSG
Scoops
Katalogové číslo 231-0202
Dodavatel:  RSG
Scoops
Scoops
450 ml, 250 mm
Přejít na:
Price
811,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. Manual scoops for collecting or measuring powders, pastes or granulates.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Robust design
Documents
Specifikace
  • Kapacita:
    450 ml
  • Délka:
    250 mm