Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes
Dishes
08, 8 l, 160 mm, 350 mm
Katalogové číslo 216-1246
Dodavatel:   RSG
Dishes
Katalogové číslo 216-1246
Dodavatel:  RSG
Dishes
Dishes
08, 8 l, 160 mm, 350 mm
Přejít na:
Price
2 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • With folded edge; fast, easy cleaning
  • Polished electrolytically, anti-magnetic
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Round multipurpose dishes for a wide range of uses.
Informace pro objednávání: Each dish set (Cat. No. 216-1249) comprises one of each 1, 2 and 3 litre dishes.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    350 mm
  • Kapacita:
    8 l
  • Výška:
    160 mm
  • Sekvence:
    08