Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes
Dishes
04, 2 l, 115 mm, 217 mm
Katalogové číslo 216-1242
Dodavatel:   RSG
Dishes
Katalogové číslo 216-1242
Dodavatel:  RSG
Dishes
Dishes
04, 2 l, 115 mm, 217 mm
Přejít na:
Price
785,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • With folded edge; fast, easy cleaning
  • Polished electrolytically, anti-magnetic
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Round multipurpose dishes for a wide range of uses.
Informace pro objednávání: Each dish set (Cat. No. 216-1249) comprises one of each 1, 2 and 3 litre dishes.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    217 mm
  • Kapacita:
    2 l
  • Výška:
    115 mm
  • Sekvence:
    04